1,4-Diaminobutan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Putrescine, 1,4-Butanediamine, Tetramethylendiamine
B21316.14
B21316.22
B21316.36
B21316.14EA
465
DKK
B21316.14
B21316.22
B21316.36
1,4-Diaminobutan ≥98%
1,4-Diaminobutane
Purity: 98+%
CAS No.: 110-60-1
Molecular Formula: C4H12N2
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4569
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 158-160°
Beilstein Reference: 605282
Merck Reference: 14,7947
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00008235
Formel:
C₄H₁₂N₂ Molekylvægt: 88.15 g/mol Kogepunkt: 158…160 °C Smeltepunkt: 25…28 °C Massefylde: 0.877 Flammepunkt: 63 °C (145 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008235 CAS-nummer: 110-60-1 EINECS: 203-782-3 UN nummer: 2928 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,08134 |