1,3-Diaminopropan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
112350010 112352500 112350500
ACRO112350010EA 1430 DKK
ACRO112350010 ACRO112352500 ACRO112350500
1,3-Diaminopropan 99%
1,3-Diaminopropane
Formel: C₃H₁₀N₂
Kogepunkt: 140 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –12 °C
Massefylde: 0,88 g/cm³
Flammepunkt: 48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008228
CAS-nummer: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
UN nummer: 2734
ADR: 8,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4565 to 1.4585 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration with HClO4 ≥98.5 %