Ethylendiamin zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
MQ200
8.00947.0100 8.00947.0500 8.00947.1000 8.00947.2500 8.00947.9051 8.00947.4500 8.00947.9180
8.00947.0100EA 270 DKK
8.00947.0100 8.00947.0500 8.00947.1000 8.00947.2500 8.00947.9051 8.00947.4500 8.00947.9180
Ethylendiamin zS, Sigma-Aldrich®
Ethylendiamin
Formel: C₂H₈N₂
Molekylvægt: 60.1 g/mol
Kogepunkt: 117
Smeltepunkt: 8.5
Massefylde: 0.898 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 34
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008204
CAS-nummer: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN nummer: 1604
ADR: 8 (3) II
Merck Index: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 11 °C
Molar Mass 60.10 g/mol
Boiling Point 116 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 38 °C
Explosion Limit 2.5 - 16.3 %(V)
Density 0.897 g/cm3 (20 °C)
pH 12.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material