2-aminoethansulfonsyre
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
35770.03 35770.04
SERA35770.03EA 0 DKK
SERA35770.03 SERA35770.04
2-aminoethansulfonsyre
2-aminoethansulfonsyre
Formel: C₂H₇NO₃S
Smeltepunkt: 300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008197
CAS-nummer: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163