2-aminoethansulfonsyre
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4721.1 4721.2
ROTH4721.1EA 0 DKK
ROTH4721.1 ROTH4721.2
2-aminoethansulfonsyre
2-aminoethansulfonsyre
Formel: C₂H₇NO₃S
Smeltepunkt: 300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008197
CAS-nummer: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163