2-aminoethansulfonsyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08616.0005 8.08616.0250 8.08616.1000
8.08616.0005EA 285 DKK
8.08616.0005 8.08616.0250 8.08616.1000
2-aminoethansulfonsyre til syntese, Sigma-Aldrich®
2-aminoethansulfonsyre
Formel: C₂H₇NO₃S
Smeltepunkt: 300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008197
CAS-nummer: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 65 g/l (12 °C)
Melting Point 300 °C (decomposition)
Molar Mass 125.15 g/mol