6-Aminohexan-1-ol 94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Amino-1-hexanol
294600100 294600500
ACRO294600100EA 892 DKK
ACRO294600100 ACRO294600500
6-Aminohexan-1-ol 94%
6-Aminohexan-1-ol
Formel: C₆H₁₅NO
Kogepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 53…59 °C
Flammepunkt: 133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008241
CAS-nummer: 4048-33-3
EINECS: 223-748-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
GC ≥92 %