4-Aminobutan-2-ol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
330230010 330230050
ACRO330230010EA 1520 DKK
ACRO330230010 ACRO330230050
4-Aminobutan-2-ol 98%
4-Aminobutan-2-ol
Formel: C₄H₁₁NO
Kogepunkt: 103…104 °C (34 mmHg)
Massefylde: 0,93 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216936
CAS-nummer: 39884-48-5
EINECS: 254-673-2
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4518 to 1.4538 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %