4-Aminobutan-1-ol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
176350050 176350010 176350250
ACRO176350050EA 721 DKK
ACRO176350050 ACRO176350010 ACRO176350250
4-Aminobutan-1-ol 98%
4-Aminobutan-1-ol
Formel: C₄H₁₁NO
Kogepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 16…18 °C
Massefylde: 0,96 g/cm³
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008230
CAS-nummer: 13325-10-5
EINECS: 236-364-4
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %