3-Aminopropan-1-ol ≥99.0% (by GC) til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00423.0005 8.00423.0250 8.00423.9025
8.00423.0005EA 139 DKK
8.00423.0005 8.00423.0250 8.00423.9025
3-Aminopropan-1-ol ≥99.0% (by GC) til syntese, Sigma-Aldrich®
3-Aminopropan-1-ol
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Formel: C₃H₉NO
Kogepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 11 °C
Massefylde: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 101 °C
MDL Number: MFCD00008223
CAS-nummer: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.986 - 0.988
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test