Ethanolamin, EMPROVE® EXPERT BP, NF for biopharmaceutical production, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Aminoethanol
1.37044.2500
1.37044.9025
1.37044.9180
1.37044.0100
1.37044.2500EA
2300
DKK
1.37044.2500
1.37044.9025
1.37044.9180
1.37044.0100
Ethanolamin, EMPROVE® EXPERT BP, NF for biopharmaceutical production, SAFC®
Ethanolamin
Formel:
NH₂CH₂CH₂OH Molekylvægt: 61.08 g/mol Kogepunkt: 171 Smeltepunkt: 10.5 Massefylde: 1.0164 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 93 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008183 CAS-nummer: 141-43-5 EINECS: 205-483-3 UN nummer: 2491 ADR: 8 Merck Index: 13,03762 |