2-(2-Aminoethoxy)ethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®

Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18431.0100 8.18431.0500
8.18431.0100EA 339 DKK
8.18431.0100 8.18431.0500
2-(2-Aminoethoxy)ethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Formel: C₄H₁₁NO₂
Molekylvægt: 105.14 g/mol
Kogepunkt: 220
Smeltepunkt: –11 °C
Massefylde: 1.0966 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008181
CAS-nummer: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
UN nummer: 3055
ADR: 8 III

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Molar Mass 105.14 g/mol
Boiling Point 125 - 131 °C (30 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 127 °C
Explosion Limit 2.0 - 15.5 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 10.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 370 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR