2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L18897.22 L18897.36
L18897.22EA 517 DKK
L18897.22 L18897.36
2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
Purity: 98% CAS No.: 929-06-6 Molecular Formula: H2NCH2CH2OCH2CH2OH Formula Weight: 105.14 Flash Point: 127°(260°F) Refractive Index: 1.4570 Melting Point: -11° Boiling Point: 125-131°/23mm Beilstein Reference: 906728 UN No.: 3055 MDL No.: MFCD00008181
Formel: C₄H₁₁NO₂
Kogepunkt: 125…131 °C (23 mmHg)
Smeltepunkt: –11 °C
Massefylde: 1,057
Flammepunkt: 127 °C (260 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008181
CAS-nummer: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
UN nummer: 3055
ADR: 8,III