2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
103630010 103631000 103630025
ACRO103630010EA 2600 DKK
ACRO103630010 ACRO103631000 ACRO103630025
2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Formel: C₄H₁₁NO₂
Molekylvægt: 105.14 g/mol
Kogepunkt: 218…224 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –12.5 °C
Massefylde: 1.06 g/cm³
Flammepunkt: 127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008181
CAS-nummer: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
UN nummer: 3055
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %