1-Butylisothiocyanat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98+%
CAS No.: 592-82-5
Molecular Formula: C5H9NS
Formula Weight: 115.20
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5000
Odour: Pungent
Boiling Point: 63-65°/11mm
Beilstein Reference: 906839
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004824
Formel:
C₅H₉NS Kogepunkt: 63…65 °C (11 mmHg) Massefylde: 0,954 Flammepunkt: 66 °C (150 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004824 CAS-nummer: 592-82-5 EINECS: 209-770-4 UN nummer: 2922 ADR: 8,III |