Hexamethylen-1,6-diisocyanat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hexamethylene diisocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22066.0250 8.22066.1000
8.22066.0250EA 497 DKK
8.22066.0250 8.22066.1000
Hexamethylen-1,6-diisocyanat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Hexamethylen-1,6-diisocyanat
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Kogepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –67 °C
Massefylde: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002047
CAS-nummer: 822-06-0
EINECS: 212-485-8
UN nummer: 2281
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -67 °C
Molar Mass 168.2 g/mol
Boiling Point 255 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.007 hPa (20 °C)
Flash Point 130 °C
Refractive Index 1.4525 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 9.5 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 454 °C
Synonyms 1,6-Diisocyanatohexane
Hill Formula C8H12N2O2
Chemical Formula OCN(CH2)6NCO