1,2-Bis(dimethylamino)methan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethane
138400250 138401000
ACRO138400250EA 437 DKK
ACRO138400250 ACRO138401000
1,2-Bis(dimethylamino)methan 99%
1,2-Bis(dimethylamino)methan
Formel: C₅H₁₄N₂
Kogepunkt: ∼85 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –55 °C
Massefylde: 0,74 g/cm³
Flammepunkt: –12 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008328
CAS-nummer: 51-80-9
EINECS: 200-124-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3995 to 1.4025 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %