N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
2367.1 2367.2 2367.3
ROTH2367.1EA 0 DKK
ROTH2367.1 ROTH2367.2 ROTH2367.3
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin
Formel: C₆H₁₆N₂
Molekylvægt: 116.21 g/mol
Kogepunkt: 120
Smeltepunkt: –64 °C
Massefylde: 0.7765 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 17 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008335
CAS-nummer: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN nummer: 2372
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM