N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin 99%, extra_pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
138450500 138455000 138450025
ACRO138450500EA 272 DKK
ACRO138450500 ACRO138455000 ACRO138450025
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin 99%, extra_pure
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin
Formel: C₆H₁₆N₂
Molekylvægt: 116.21 g/mol
Kogepunkt: 120…122 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –55 °C
Massefylde: 0.77 g/cm³
Flammepunkt: 17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008335
CAS-nummer: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN nummer: 2372
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4169 to 1.4189 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤100 APHA