2-(Di(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (BIS-TRIS) 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
168871000 168870025 168875000
ACRO168871000EA 1400 DKK
ACRO168871000 ACRO168870025 ACRO168875000
2-(Di(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (BIS-TRIS) 99+%
2-(Di(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (BIS-TRIS)
Formel: C₈H₁₉NO₅
Molekylvægt: 209.24 g/mol
Smeltepunkt: 103…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002853
CAS-nummer: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥99.0 %