1-Dimethylaminopropan-2-ol til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03247.0100 8.03247.0500
8.03247.0100EA 261 DKK
8.03247.0100 8.03247.0500
1-Dimethylaminopropan-2-ol til syntese, Sigma-Aldrich®
1-Dimethylaminopropan-2-ol
Formel: C₅H₁₃NO
Kogepunkt: 125…127 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –85 °C
Massefylde: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004532
CAS-nummer: 108-16-7
EINECS: 203-556-4
UN nummer: 2734
ADR: 8 (3),II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -85 °C
Molar Mass 103.16 g/mol
Boiling Point 125 - 127 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 17.5 hPa (20 °C)
Flash Point 26 °C
Refractive Index 1.4193 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.7 - 11.1 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 225 °C