2-Aminoethyldimethylamin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Dimethylaminoethylamin
B20182.18 B20182.22 B20182.30
B20182.18EA 511 DKK
B20182.18 B20182.22 B20182.30
2-Aminoethyldimethylamin 97%
2-Aminoethyldimethylamin
Purity: 97% CAS No.: 108-00-9 Molecular Formula: C4H12N2 Formula Weight: 88.15 Flash Point: 12°(53°F) Refractive Index: 1.4270 Melting Point: -70° Boiling Point: 107° Beilstein Reference: 605279 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008175
Formel: C₄H₁₂N₂
Molekylvægt: 88.15 g/mol
Kogepunkt: 107 °C
Smeltepunkt: < –70 °C
Massefylde: 0.810
Flammepunkt: 12 °C (53 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008175
CAS-nummer: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
ADR: 3 II