N,N-Dimethyloctylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N,N-Dimethyloctan-1-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41863.0025 8.41863.0100 8.41863.0002
8.41863.0025EA 400 DKK
8.41863.0025 8.41863.0100 8.41863.0002
N,N-Dimethyloctylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyloctylamin
Formel: C₁₀H₂₃N
Molekylvægt: 157.3 g/mol
Kogepunkt: 195
Smeltepunkt: –57 °C
Massefylde: 0.765 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 65
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009558
CAS-nummer: 7378-99-6
EINECS: 230-939-3
UN nummer: 2922
ADR: 8 (6.1) II