Triethanolamin, EMPLURA®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22341.5000 8.22341.9026
8.22341.5000EA 2030 DKK
8.22341.5000 8.22341.9026
Triethanolamin, EMPLURA®, Supelco®
Triethanolamin
Formel: C₆H₁₅NO₃
Kogepunkt: 335,4 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 179 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002855
CAS-nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM