Triethanolamin analytical reagent, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08379.0250 1.08379.1000 1.08379.9025
1.08379.0250EA 405 DKK
1.08379.0250 1.08379.1000 1.08379.9025
Triethanolamin analytical reagent, Millipore®
Triethanolamin
Formel: C₆H₁₅NO₃
Molekylvægt: 149.19 g/mol
Kogepunkt: 335.4
Smeltepunkt: 21.6
Massefylde: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 179 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002855
CAS-nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM