Iodeddikesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A12410.14 A12410.22
A12410.14EA 959 DKK
A12410.14 A12410.22
Iodeddikesyre ≥97%
Iodeddikesyre
Purity: 97+% CAS No.: 64-69-7 Molecular Formula: ICH2CO2H Formula Weight: 185.95 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Pungent Boiling Point: 208° dec. Beilstein Reference: 1739079 Merck Reference: 14,5025 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00002685
Formel: C₂H₃IO₂
Kogepunkt: 208 °C (dec.)
Smeltepunkt: 79…82 °C
Massefylde: 2,2694 g/cm³ (85 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002685
CAS-nummer: 64-69-7
EINECS: 200-590-1
UN nummer: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 14,5025