Iodeddikesyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
122280250 122280500 122281000
ACRO122280250EA 662 DKK
ACRO122280250 ACRO122280500 ACRO122281000
Iodeddikesyre 97%
Iodeddikesyre
Formel: C₂H₃IO₂
Kogepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 79…83 °C
Massefylde: 2,2694 g/cm³ (85 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002685
CAS-nummer: 64-69-7
EINECS: 200-590-1
UN nummer: 2923
ADR: 8,I
Merck Index: 13,05047
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 83 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %