Iodacetamid
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
26710.01 26710.02
SERA26710.01EA 179.05 DKK
SERA26710.01 SERA26710.02
Iodacetamid
Iodacetamid
Formel: ICH₂CONH₂
Kogepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 91…94 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008028
CAS-nummer: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III