Iodacetamid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Iodoacetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04744.0025 8.04744.0100 8.04744.1000 8.04744.2500
8.04744.0025EA 650 DKK
8.04744.0025 8.04744.0100 8.04744.1000 8.04744.2500
Iodacetamid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Iodacetamid
Formel: ICH₂CONH₂
Molekylvægt: 184.96 g/mol
Kogepunkt: 266
Smeltepunkt: 91…94 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008028
CAS-nummer: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 91 - 94 °C
Molar Mass 184.96 g/mol
Hill Formula C2H4INO
Chemical Formula ICH2CONH2