Iodacetamid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
122270050
122270250
122271000
122275000
ACRO122270050EA
286
DKK
ACRO122270050
ACRO122270250
ACRO122271000
ACRO122275000
Iodacetamid 98%
Iodacetamid
Formel:
ICH₂CONH₂ Kogepunkt: 266 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: >90 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00008028 CAS-nummer: 144-48-9 EINECS: 205-630-1 UN nummer: 2923 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to yellow to beige Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥90 °C |
Titration Argentometric | ≥97.5 % (ex I) |