Iodacetonitril 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
122290050 122290250
ACRO122290050EA 927 DKK
ACRO122290050 ACRO122290250
Iodacetonitril 95%
Iodacetonitril
Formel: C₂H₂IN
Kogepunkt: 182…184 °C (720 mmHg)
Massefylde: 2,3 g/cm³
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001886
CAS-nummer: 624-75-9
EINECS: 210-860-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %