Trifluoromethansulfonsyre for synthesis
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trifluoromethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21166.0025 8.21166.0100 8.21166.1000
8.21166.0025EA 889 DKK
8.21166.0025 8.21166.0100 8.21166.1000
Trifluoromethansulfonsyre for synthesis
Trifluoromethansulfonsyre
Formel: CHF₃O₃S
Molekylvægt: 150.08 g/mol
Kogepunkt: 162
Smeltepunkt: 35
Massefylde: 1.69 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007514
CAS-nummer: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Molar Mass 150.08 g/mol
Boiling Point 162 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (55 °C)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O)