Trifluoromethansulfonsyreanhydrid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Triflic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18043.0050 8.18043.0002
8.18043.0050EA 1450 DKK
8.18043.0050 8.18043.0002
Trifluoromethansulfonsyreanhydrid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethansulfonsyreanhydrid
Formel: C₂F₆O₅S₂
Molekylvægt: 282.14 g/mol
Kogepunkt: 83
Massefylde: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000408
CAS-nummer: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN nummer: 3265
ADR: 8 I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 282.12 g/mol
Boiling Point 82 - 83 °C
Refractive Index 1.3210 - 1.3212 (20 °C, 589 nm)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C2F6O5S2
Chemical Formula (CF3SO2)2O