2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1H,1H-Perfluoro-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol, Heptafluoro-1-butanol
A10414.09
A10414.14
A10414.18
A10414.09EA
859
DKK
A10414.09
A10414.14
A10414.18
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol ≥98%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Purity: 98%
CAS No.: 375-01-9
Molecular Formula: C4H3F7O
Formula Weight: 200.06
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.300
Boiling Point: 95-97°
Beilstein Reference: 1761907
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004674
Formel:
C₄H₃F₇O Molekylvægt: 200.06 g/mol Kogepunkt: 95…97 °C Massefylde: 1.596 Flammepunkt: 25 °C (77 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004674 CAS-nummer: 375-01-9 EINECS: 206-782-1 UN nummer: 1987 ADR: 3 III |