1,1,1-Trifluor-2-propanol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L11150.06 L11150.14
L11150.06EA 1110 DKK
L11150.06 L11150.14
1,1,1-Trifluor-2-propanol ≥97%
1,1,1-Trifluoro-2-propanol
Purity: 97% CAS No.: 374-01-6 Molecular Formula: C3H5F3O Formula Weight: 114.07 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.3175 Boiling Point: 75-76° Beilstein Reference: 1734738 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00014403
Formel: C₃H₅F₃O
Kogepunkt: 75…76 °C
Smeltepunkt: –52 °C
Massefylde: 1,259
Flammepunkt: 25 °C (77 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014403
CAS-nummer: 374-01-6
EINECS: 206-773-2
UN nummer: 1987
ADR: 3,III