1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol for synthesis
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04515.0025
8.04515.0100
8.04515.1000
MERC8.04515.0025EA
601
DKK
MERC8.04515.0025
MERC8.04515.0100
MERC8.04515.1000
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol for synthesis
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formel:
C₃H₂F₆O Kogepunkt: 59,1 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –96 °C Massefylde: 1,492 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: >100 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011651 CAS-nummer: 920-66-1 EINECS: 213-059-4 UN nummer: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 13,09598 |