1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.9% for spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
293410100 293410500
ACRO293410100EA 1720 DKK
ACRO293410100 ACRO293410500
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.9% for spectroscopy
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formel: C₃H₂F₆O
Molekylvægt: 168.04 g/mol
Kogepunkt: 59 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –4 °C
Massefylde: 1.596 g/cm³
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011651
CAS-nummer: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN nummer: 3265
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09598
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.85 %
UV at 240 nm A: ≤0.009
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %