Pentafluorpropionsyreanhydrid ≥99% for GC derivatisation, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
394904-5ML 394904-100ML 394904-10X1ML 394904-25ML
394904-5MLEA 818 DKK
394904-5ML 394904-100ML 394904-10X1ML 394904-25ML
Pentafluorpropionsyreanhydrid ≥99% for GC derivatisation, Supelco®
Pentafluorpropionsyreanhydrid
Formel: C₆F₁₀O₃
Kogepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,571 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000429
CAS-nummer: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c11de0b34bbfdca3716184820c4d52be97cf4d7&vid=c15a08a004eba8edfa2a3ff5a15ebceaad9089b3&prid=web&clid=SAPDAM