Tetrafluorbutandisyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,2,3,3-Tetrafluorosuccinic acid, Tetrafluoro-1,4-butanedioic acid
B20462.03 B20462.06
B20462.03EA 317 DKK
B20462.03 B20462.06
Tetrafluorbutandisyre ≥97%
Tetrafluorbutandisyre
Purity: 97% CAS No.: 377-38-8 Molecular Formula: C4H2F4O4 Formula Weight: 190.05 Melting Point: ca 115° Boiling Point: 150°/15mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042430
Formel: C₄H₂F₄O₄
Molekylvægt: 190.05 g/mol
Kogepunkt: 150 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: ∼ 115 °C
Massefylde: 1.400
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042430
CAS-nummer: 377-38-8
EINECS: 206-820-7
UN nummer: 3261