2,2-Difluorbutandisyre ≥94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L00773.03 L00773.06
L00773.03EA 1620 DKK
L00773.03 L00773.06
2,2-Difluorbutandisyre ≥94%
2,2-Difluorbutandisyre
Purity: 94% CAS No.: 665-31-6 Molecular Formula: C4H4F2O4 Formula Weight: 154.07 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 139-144° Beilstein Reference: 1773355 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00040970
Formel: C₄H₄F₂O₄
Kogepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 139…144 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040970
CAS-nummer: 665-31-6
EINECS: 211-558-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III