Trifluoreddikesyre ≥99.5% til biokemi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A14365.0B
A14365.18
A14365.30
A14365.0BEA
5730
DKK
A14365.0B
A14365.18
A14365.30
Trifluoreddikesyre ≥99.5% til biokemi
Trifluoreddikesyre
Purity: 99.5+%
CAS No.: 76-05-1
Molecular Formula: CF3CO2H
Formula Weight: 114.02
Refractive Index: 1.2840
Odour: Pungent
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 742035
Merck Reference: 14,9681
UN No.: 2699
MDL No.: MFCD00004169
Formel:
C₂HF₃O₂ Kogepunkt: 72…73 °C Smeltepunkt: –15 °C Massefylde: 1,480 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004169 CAS-nummer: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN nummer: 2699 ADR: 8,I Merck Index: 14,9681 |