Pentafluorpropionsyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20956.0010 8.20956.0050
8.20956.0010EA 429 DKK
8.20956.0010 8.20956.0050
Pentafluorpropionsyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Pentafluorpropionsyre
Formel: C₃HF₅O₂
Kogepunkt: 96 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,561 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004170
CAS-nummer: 422-64-0
EINECS: 207-021-6
UN nummer: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 164.03 g/mol
Boiling Point 96 - 97 °C (984 hPa)
Vapor Pressure 52 hPa (25 °C)
Refractive Index 1.2838 (25 °C, 589 nm)
Density 1.57 g/cm3 (20 °C)