Heptafluorsmørsyre, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
52411-5ML-F 52411-25ML-F
52411-5ML-FEA 370 DKK
52411-5ML-F 52411-25ML-F
Heptafluorsmørsyre, Supelco®
Heptafluorsmørsyre
Formel: C₄HF₇O₂
Molekylvægt: 214.04 g/mol
Kogepunkt: 121
Smeltepunkt: –17.5 °C
Massefylde: 1.764 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004171
CAS-nummer: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=501afc7dcddf2c57d0707b9e9b3e78454e64b58b&vid=ff9f462ce2d2fc1c55f667e4e1dd221218758ae7&prid=web&clid=SAPDAM