Heptafluorsmørsyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43443.0025 8.43443.0005
8.43443.0025EA 688 DKK
8.43443.0025 8.43443.0005
Heptafluorsmørsyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Heptafluorsmørsyre
Formel: C₄HF₇O₂
Kogepunkt: 121 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,764 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004171
CAS-nummer: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,III