Heptafluorsmørsyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
172800250 172801000 172805000
ACRO172800250EA 573 DKK
ACRO172800250 ACRO172801000 ACRO172805000
Heptafluorsmørsyre 99%
Heptafluorsmørsyre
Formel: C₄HF₇O₂
Molekylvægt: 214.04 g/mol
Kogepunkt: 120 °C (755 mmHg)
Smeltepunkt: –17.5 °C
Massefylde: 1.64 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004171
CAS-nummer: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN nummer: 3265
ADR: 8 I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %