Methyltrifluoracetat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trifluoroacetic methyl ester
243410250 243411000
ACRO243410250EA 699 DKK
ACRO243410250 ACRO243411000
Methyltrifluoracetat 99%
Methyltrifluoracetat
Formel: C₃H₃F₃O₂
Molekylvægt: 128.05 g/mol
Kogepunkt: 43…43.5 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –78 °C
Massefylde: 1.273 g/cm³
Flammepunkt: –7 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000417
CAS-nummer: 431-47-0
EINECS: 207-074-5
UN nummer: 2924
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %