Ethyl trifluoracetat ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Trifluoroacetic ethyl ester
A11520.0B
A11520.18
A11520.30
A11520.0BEA
8480
DKK
A11520.0B
A11520.18
A11520.30
Ethyl trifluoracetat ≥99%
Ethyl trifluoracetat
Purity: 99%
CAS No.: 383-63-1
Molecular Formula: C4H5F3O2
Formula Weight: 142.08
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3070
Odour: Sweet
Melting Point:
Formel:
C₄H₅F₃O₂ Molekylvægt: 142.08 g/mol Kogepunkt: 60…62 °C Smeltepunkt: < –78 °C Massefylde: 1.192 Flammepunkt: –1 °C (30 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000419 CAS-nummer: 383-63-1 EINECS: 206-851-6 UN nummer: 2924 ADR: 3 II |