Ethyl trifluoracetat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trifluoroacetic ethyl ester
119020250 119021000 119025000 119020025
ACRO119020250EA 356 DKK
ACRO119020250 ACRO119021000 ACRO119025000 ACRO119020025
Ethyl trifluoracetat 99%
Ethyl trifluoracetat
Formel: C₄H₅F₃O₂
Molekylvægt: 142.08 g/mol
Kogepunkt: 60…62 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –78 °C
Massefylde: 1.194 g/cm³
Flammepunkt: –1 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000419
CAS-nummer: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN nummer: 3272
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥94 %