Thioeddikesyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
138781000 138785000 138780025
ACRO138781000EA 440 DKK
ACRO138781000 ACRO138785000 ACRO138780025
Thioeddikesyre 98%
Thioeddikesyre
Formel: C₂H₄OS
Kogepunkt: 87…93 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –17 °C
Massefylde: 1,07 g/cm³
Flammepunkt: 18 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004853
CAS-nummer: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
UN nummer: 2436
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09454
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %