EDTA, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
MQ100
1.08452.0250 1.08452.1000
1.08452.0250EA 728 DKK
1.08452.0250 1.08452.1000
EDTA, Supelco®
EDTA
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
Molekylvægt: 292.25 g/mol
Kogepunkt: 614
Smeltepunkt: 220
Massefylde: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003541
CAS-nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 220 °C (decomposition)
Molar Mass 292.24 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.013 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C DIN 51758
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (10 g/l, H2O, 23 °C) (slurry)
Ignition Point 200 °C